Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
423900250 423905000 423900010 423900050
ACRO423900250EA 721 CZK
ACRO423900250 ACRO423905000 ACRO423900010 ACRO423900050
Síran hořečnatý heptahydrát 98+% ACS
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48
Bod tání: 770 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %