Síran hořečnatý heptahydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
124900010
124900025
124900100
ACRO124900010EA
2660
CZK
ACRO124900010
ACRO124900025
ACRO124900100
Síran hořečnatý heptahydrát 99+%, extra pure
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec:
MgSO₄·7H₂O MW: 246.48 Bod tání: 770 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS číslo: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | 48.0 % to 52.0 % (450°C) |
pH | 5.0 to 9.2 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |