Tisk…
Síran vápenatý dihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
33301.A1 33301.A7
33301.A1EA 2690 CZK
33301.A1 33301.A7
Síran vápenatý dihydrát ≥99%
Síran vápenatý dihydrát
Purity: 99% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Bod varu: 163 °C (-2H₂O)
Hustota: 2,32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149625
CAS číslo: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706