Tisk…
Síran vápenatý dihydrát 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
225270250 225275000 225270025
ACRO225270250EA 791 CZK
ACRO225270250 ACRO225275000 ACRO225270025
Síran vápenatý dihydrát 98+% p.a.
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149625
CAS číslo: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)