Tisk…
Síran vápenatý hemihydrate ≥97.0%, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 1250 CZK
12090-1KG 12090-25KG
Síran vápenatý hemihydrate ≥97.0%, Purum, Fluka™
Síran vápenatý hemihydrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: CaSO₄·0.5H₂O
Bod tání: > 1400 °C
Hustota: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799067
CAS číslo: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %