Síran vápenatý hemihydrate 97+%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Plaster of Paris
385351000
385355000
385350025
ACRO385351000EA
857
CZK
ACRO385351000
ACRO385355000
ACRO385350025
Síran vápenatý hemihydrate 97+%, pure
Síran vápenatý hemihydrate
Vzorec:
CaSO₄·0.5H₂O MW: 145,15 g/mol Bod tání: ? 1400 °C Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149624 CAS číslo: 10034-76-1 EINECS: 231-900-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥97.0 % (On dry substance) |
Identification | Confirmed |
Loss on ignition | 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...