Tisk…

Hydroxid strontnatý oktahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

463752-100G 463752-25G 463752-5G
SIAL463752-100GEA 25040 CZK
SIAL463752-100G SIAL463752-25G SIAL463752-5G
Hydroxid strontnatý oktahydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid strontnatý oktahydrát
Vzorec: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265,76 g/mol
Bod tání: 375 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150395
CAS číslo: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR