Tisk…
Hydroxid strontnatý oktahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
415219-1KG 415219-500G
SIAL415219-1KGEA 2730 CZK
SIAL415219-1KG SIAL415219-500G
Hydroxid strontnatý oktahydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid strontnatý oktahydrát
Vzorec: H₂O₂Sr·8H₂O
Bod tání: 375 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150395
CAS číslo: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8,III