Tisk…
Hydroxid strontnatý oktahydrát 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270230010 270230050
ACRO270230010EA 2740 CZK
ACRO270230010 ACRO270230050
Hydroxid strontnatý oktahydrát 98%, pure
Hydroxid strontnatý oktahydrát
Vzorec: H₂O₂Sr·8H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150395
CAS číslo: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %