Tisk…
Hydroxid barnatý oktahydrát 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 11740 CZK
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Hydroxid barnatý oktahydrát 97
Hydroxid barnatý oktahydrát
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47
Bod varu: 780
Bod tání: 78
Hustota: 2.18
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149152
CAS číslo: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980