Hydroxid barnatý oktahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
423465000
423460025
423461000
ACRO423465000EA
2660
CZK
ACRO423465000
ACRO423460025
ACRO423461000
Hydroxid barnatý oktahydrát 98+% ACS
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec:
Ba(OH)₂·8H₂O Bod varu: 780 °C (1013 hPa) Bod tání: 78 °C Hustota: 2,18 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149152 CAS číslo: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,II Merck Index: 13,00980 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes |
Titration with HCl | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfide (S) | (Limit about 0.001 %) Passes test |
Carbonate (as BaCO3) | ≤2.0 % |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Strontium (Sr) | ≤0.8 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in dilute HCl) |