Tisk…
Hydroxid barnatý oktahydrát 98+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203140010 203142500 203140050
ACRO203140010EA 4530 CZK
ACRO203140010 ACRO203142500 ACRO203140050
Hydroxid barnatý oktahydrát 98+% for analysis
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Bod varu: 780 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
Hustota: 2,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149152
CAS číslo: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00980
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)