Tisk…
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
237175-1KG 237175-500G
237175-1KGEA 3630 CZK
237175-1KG 237175-500G
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 99% ACS, Fluka™
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.2
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.003 %