Tisk…
Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05855.0050 1.05855.0500
1.05855.0050EA 4410 CZK
1.05855.0050 1.05855.0500
Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Vzorec: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149779
CAS číslo: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)