Dusičnan hořečnatý hexahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
11564.18
11564.36
11564.A3
11564.18EA
1030
CZK
11564.18
11564.36
11564.A3
Dusičnan hořečnatý hexahydrát 98.0-102.0% ACS
Dusičnan hořečnatý hexahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol and liquid NH3
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
As fertilizer, in manufacture of ammonium nitrate, as a reagent chemical, and in pyrotechnics
Vzorec:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256,41 g/mol Bod varu: 330 °C (rozkl.) Bod tání: 89 °C Hustota: 1,46 Bod vzplanutí: 93,3 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149779 CAS číslo: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5674 |