Tisk…
Dusičnan vápenatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4955-1KG C4955-500G
SIALC4955-1KGEA 11830 CZK
SIALC4955-1KG SIALC4955-500G
Dusičnan vápenatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15
Bod tání: ∼42 °C
Hustota: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687