Tisk…
Dusičnan vápenatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2786-1KG C2786-500G
SIALC2786-1KGEA 7320 CZK
SIALC2786-1KG SIALC2786-500G
Dusičnan vápenatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Bod tání: ∼42 °C
Hustota: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687