Chloristan hořečnatý hydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Anhydrone hydrate, Magnesium perchlorate hydrat
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05874.0100
1.05874.0500
1.05874.0100EA
5640
CZK
1.05874.0100
1.05874.0500
Chloristan hořečnatý hydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Chloristan hořečnatý hydrát
Vzorec:
Cl₂MgO₈·H₂O Bod tání: 146 °C Hustota: 2,6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.) Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
64010-42-0 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 500 g/l (25 °C) |
Melting Point | 251 °C decomposes |
Bulk Density | 600 - 800 kg/m3 |
Density | 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance) |
pH | 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |