Tisk…
Chlorid strontnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
204463-10G 204463-50G
SIAL204463-10GEA 6240 CZK
SIAL204463-10G SIAL204463-50G
Chlorid strontnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149865
CAS číslo: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920