Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Magnesium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2670-100G M2670-1KG M2670-500G
SIALM2670-100GEA 1980 CZK
SIALM2670-100G SIALM2670-1KG SIALM2670-500G
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684