Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Magnesium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
255777-100G 255777-25G 255777-5G
SIAL255777-100GEA 23320 CZK
SIAL255777-100G SIAL255777-25G SIAL255777-5G
Chlorid hořečnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684