Tisk…
Chlorid vápenatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
442909-1KG 442909-2.5KG
SIAL442909-1KGEA 1290 CZK
SIAL442909-1KG SIAL442909-2.5KG
Chlorid vápenatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý hexahydrát
Vzorec: CaCl₂·6H₂O
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149616
CAS číslo: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660