Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
C8106-1KG
C8106-500G
SIALC8106-1KGEA
1980
CZK
SIALC8106-1KG
SIALC8106-500G
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec:
CaCl₂·2H₂O Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 176 °C Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS číslo: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |