Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7902-1KG C7902-500G
SIALC7902-1KGEA 7100 CZK
SIALC7902-1KG SIALC7902-500G
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1600
Bod tání: 176
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660