Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
MQ200
C5080-1KG
C5080-500G
SIALC5080-1KGEA
7040
CZK
SIALC5080-1KG
SIALC5080-500G
Chlorid vápenatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec:
CaCl₂·2H₂O MW: 147.01 Bod varu: 1600 Bod tání: 176 Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS číslo: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |