Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát 99-105% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
0556-1KGEA 6960 CZK
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Chlorid vápenatý dihydrát 99-105% ACS
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01
Bod varu: 1600
Bod tání: 176
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%