Chlorid barnatý dihydrát 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Barium dichloride
0045.0100EA
966
CZK
0045.0100
0045.1000
Chlorid barnatý dihydrát 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec:
BaCl₂·2H₂O MW: 244.27 Bod varu: 1560 Bod tání: 960 Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS číslo: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00971 |
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.05 % |
Iron (Fe) | max. 2 ppm |
Potassium (K) | max. 0.0025 % |
Sodium (Na) | max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | max. 0.1 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 ppm |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Loss on Drying at 150°C | 14.0 - 16.0 % |
Oxidizing Substances (as NO3) | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.2 - 8.2 |