Tisk…
Bromid strontnatý hexahydrát ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
72105.22 72105.36
72105.22EA 1610 CZK
72105.22 72105.36
Bromid strontnatý hexahydrát ≥95%
Bromid strontnatý hexahydrát
Purity: 95% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.386 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Vzorec: Br₂Sr·6H₂O
Hustota: 2,386
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150361
CAS číslo: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837