Tisk…
Magnesium bromide hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
216844-1KG 216844-250G
SIAL216844-1KGEA 8540 CZK
SIAL216844-1KG SIAL216844-250G
Magnesium bromide hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide hexahydrate
Vzorec: Br₂Mg·6H₂O
Bod tání: 146 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149780
CAS číslo: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9