Tisk…
Magnesium bromide hexahydrate 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
202510010 202512500
ACRO202510010EA 4270 CZK
ACRO202510010 ACRO202512500
Magnesium bromide hexahydrate 99+% p.a.
Magnesium bromide hexahydrate
Vzorec: Br₂Mg·6H₂O
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149780
CAS číslo: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm