Tisk…
Bromid vápenatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
233749-100G 233749-500G
SIAL233749-100GEA 2040 CZK
SIAL233749-100G SIAL233749-500G
Bromid vápenatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Bromid vápenatý hydrát
Vzorec: Br₂Ca·H₂O
MW: 217.9
Hustota: 2.295 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149608
CAS číslo: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6