Tisk…
Bromid vápenatý hydrát ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44497.14 44497.22
44497.14EA 4640 CZK
44497.14 44497.22
Bromid vápenatý hydrát ≥99.999% (metals basis)
Bromid vápenatý hydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Vzorec: Br₂Ca·H₂O
MW: 217,9 g/mol
Hustota: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149608
CAS číslo: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6