Bromid barnatý dihydrát ≥99.3%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12197.22
12197.36
12197.22EA
2040
CZK
12197.22
12197.36
Bromid barnatý dihydrát ≥99.3%
Bromid barnatý dihydrát
Purity: 99.3%
CAS No.: 7791-28-8
Molecular Formula: BaBr2.2H2O
Formula Weight: 333.17 (297.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.58
Appearance: White
Solubility: Very soluble in water, soluble in methanol
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149153
Vzorec:
BaBr₂·2H₂O MW: 333.17 Bod tání: 850 Hustota: 3.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149153 CAS číslo: 7791-28-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III |