Síran chromito-draselný dodekahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
A11816.0EEA
5870
CZK
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
Síran chromito-draselný dodekahydrát ≥98%
Síran chromito-draselný dodekahydrát
Purity: 98%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
MDL No.: MFCD00149917
Vzorec:
CrK(SO₄)₂·12H₂O MW: 499.4 Bod tání: 89 Hustota: 1.83 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149917 CAS číslo: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 13,02250 |