Tisk…
Síran chromito-draselný dodekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chromium potassium sulphate dodecahydrate, Chromium (III) potassium bis(sulphate) dodecahydrate
44083.14 44083.22
44083.14EA 2730 CZK
44083.14 44083.22
Síran chromito-draselný dodekahydrát ≥99.9% (metals basis)
Síran chromito-draselný dodekahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 7788-99-0 Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O Formula Weight: 499.39 (283.21anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.83 Appearance: Dark purple Odour: Odourless Melting Point: 89° Merck Reference: 14,2229 MDL No.: MFCD00149917
Vzorec: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499.4
Bod tání: 89
Hustota: 1.83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149917
CAS číslo: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 14,2229