Síran chromito-draselný dodekahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36715.22
36715.36
36715.22EA
1310
CZK
36715.22
36715.36
Síran chromito-draselný dodekahydrát 98.0-102.0% ACS
Síran chromito-draselný dodekahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Vzorec:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Bod tání: 89 °C Hustota: 1,83 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149917 CAS číslo: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 14,2229 |