Tisk…
Síran chromito-draselný dodekahydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 1130 CZK
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Síran chromito-draselný dodekahydrát 98+%
Síran chromito-draselný dodekahydrát
Vzorec: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Bod tání: 89 °C
Hustota: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149917
CAS číslo: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)