Tisk…
Síran hlinito-draselný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7210-100G A7210-500G
SIALA7210-100GEA 3850 CZK
SIALA7210-100G SIALA7210-500G
Síran hlinito-draselný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39
Bod tání: 92.5
Hustota: 1.72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373