Tisk…
Síran hlinito-draselný dodekahydrát ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
21098.293EA 1700 CZK
21098.293 21098.362
Síran hlinito-draselný dodekahydrát ≥97%, TECHNICAL
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
REACH: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %