Tisk…
Síran hlinito-draselný dodekahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A10906.0E A10906.36
A10906.0EEA 3220 CZK
A10906.0E A10906.36
Síran hlinito-draselný dodekahydrát ≥98%
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Purity: 98+% CAS No.: 7784-24-9 Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O Formula Weight: 474.38 (258.20anhy) Odour: Odourless Melting Point: 92° MDL No.: MFCD00149143
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474,39 g/mol
Bod tání: 92 °C
Hustota: 1,757
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 14,360