Tisk…
Síran hlinito-draselný dodekahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
423260050 423265000 423260025
ACRO423260050EA 820 CZK
ACRO423260050 ACRO423265000 ACRO423260025
Síran hlinito-draselný dodekahydrát 98+% ACS
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474,39 g/mol
Bod tání: 92 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %