Tisk…
Síran hlinito-draselný dodekahydrát 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
217480010 217485000 217480025
ACRO217480010EA 2010 CZK
ACRO217480010 ACRO217485000 ACRO217480025
Síran hlinito-draselný dodekahydrát 99.5% p.a.
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Bod tání: 92 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
pH 3 to 3.5 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤2000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm