Tisk…
Wolframan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
379751-25G 379751-5G
SIAL379751-25GEA 11800 CZK
SIAL379751-25G SIAL379751-5G
Wolframan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847