Tisk…
Wolframan sodný dihydrát ≥99% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
223336-100G 223336-500G 223336-10KG
223336-100GEA 2470 CZK
223336-100G 223336-500G HONC223336-10KG
Wolframan sodný dihydrát ≥99% ACS, Fluka™
Wolframan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
Bod tání: 698 °C
Hustota: 4,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Titrable Base Max. 0.02 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) and iron Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %