Tisk…
Wolframan sodný dihydrát ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
87371.30 87371.A1
87371.30EA 3440 CZK
87371.30 87371.A1
Wolframan sodný dihydrát ≥95%
Wolframan sodný dihydrát
Purity: 95% CAS No.: 10213-10-2 Molecular Formula: Na2WO4.2H2O Formula Weight: 329.86 (293.83anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.250 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8698 MDL No.: MFCD00149190
Vzorec: Na₂WO₄·2H₂O
Bod tání: 100 °C (-2H₂O)
Hustota: 3,250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149190
CAS číslo: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 14,8698