Tisk…
Síran lithný monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10410.0E A10410.22 A10410.36
A10410.0EEA 15860 CZK
A10410.0E A10410.22 A10410.36
Síran lithný monohydrát ≥99%
Síran lithný monohydrát
Purity: 99% CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° -H2O MDL No.: MFCD00149766
Vzorec: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96
Bod tání: 130 °C (-H₂O)
Hustota: 2.06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149766
CAS číslo: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4