Tisk…
Seleničitan sodný pentahydrát
Dodavatel: abcr
Nebezpečí
AB118831.1000 AB118831.0250
ABCRAB118831.1000EA 13910 CZK
ABCRAB118831.1000 ABCRAB118831.0250
Seleničitan sodný pentahydrát
Seleničitan sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂O₃Se·5H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149173
CAS číslo: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I