Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6672-1KG S6672-500G
SIALS6672-1KGEA 5820 CZK
SIALS6672-1KG SIALS6672-500G
thiosíran sodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844