Tisk…
Sulfid sodný nonahydrát ≥98.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 6040 CZK
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
Sulfid sodný nonahydrát ≥98.0% ACS, Fluka™
Sulfid sodný nonahydrát
Vzorec: Na₂S·9H₂O
Bod varu: 920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149184
CAS číslo: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying