Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98 ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
S9638-1KG S9638-6X1KG
S9638-1KGEA 3200 CZK
S9638-1KG S9638-6X1KG
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98 ACS, Fluka™
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99
Bod tání: 650 °C (anhydr.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149208
CAS číslo: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ADR: 3
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm